missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycyl-D-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-D-phenylalanine |
| CAS | 34258-14-5 |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Glycyl-D-phenylalanine, (2R)-2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]-3-phenylpropanoate, (R)-2-(2-Aminoacetylamino)-3-phenylpropionic Acid, Gly-D-Phe, NSC 522450 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | NCC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-phenyl-propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.1004 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?