missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycoursodeoxycholic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycoursodeoxycholic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 471.2961 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?