Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycopyrroniumbromid
Artikelnummer. 17241222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17241222 250 mg -
17231222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241222 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466322500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 596-51-0
Molekylær formel C19H28BrNO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycopyrroniumbromid
Mængde 250 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: uopløseligt i dmso
Smeltepunkt 193,0 °C til 198,0 °C
Formel vægt 398.34
InChI nøgle VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYNA-M
SMIL [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide
Molekylvægt (g/mol) 398.34