Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycopyrroniumbromid
Artikelnummer. 17231222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17231222 1 g 1g
17241222 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231222 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466320010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 596-51-0
Molekylær formel C19H28BrNO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycopyrroniumbromid
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: uopløseligt i dmso
Smeltepunkt 193,0 °C til 198,0 °C
Formel vægt 398.34