Få mere at vide
Glycopyrronium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 17911836
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17911836 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17911836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0834.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Glycopyrronium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycopyrronium Bromide
CAS 51186-83-5
Analyt- eller komponentnavne Glycopyrronium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H28 N O3 . Br
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glycopyrronium Bromide, Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), (3S)-rel-, Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (R*,S*)-(±)-, Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-cyclopentylhydroxyphenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (3S)-rel- (9CI), (3S)-rel-3-[[(2R)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide (1:1), (R*,S*)-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, (R*,S*)-(±)-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, erythro-Glycopyrronium bromide
InChI formel InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,19-;/m0./s1
SMIL [Br-].C[N+]1(C)CC[C@@H](C1)OC(=O)[C@@](O)(C2CCCC2)c3ccccc3
IUPAC navn [(3S)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-3-yl] (2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;bromide
Molekylvægt (g/mol) 398.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 398.3345 g/mol