Få mere at vide
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Beskrivelse
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycopyrrolate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 596-51-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H28BrNO3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |