Få mere at vide
Glycoluril, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10294960 100 g 100g
15565036 25 g 25g
15584523 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120131000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 496-46-8 | C4H6N4O2 | 142.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-46-8
Molekylær formel C4H6N4O2
Molekylvægt (g/mol) 142.12
InChI nøgle VPVSTMAPERLKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycoluril, acetyleneurea, acetylenediureine, acetylenediurea, glyoxalbiuret, glyoxaldiureine, acetylene carbamide, diurea glyoxalate, tetrahydroimidazo 4,5-d imidazole-2,5 1h,3h-dione, glyoxaldiurene
PubChem CID 62347
ChEBI CHEBI:42946
IUPAC navn 1,3,3a,4,6,6a-hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion
SMIL C12C(NC(=O)N1)NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycoluril
Smeltepunkt >300,0 °C
Kogepunkt 862.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (N)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26,441
Merck Index 15,88
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in warm mineral acids and in warm ammonia
Formel vægt 142.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycoluril
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /