missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycolithocholic-2,2,4,4-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolithocholic-2,2,4,4-d4 Acid |
| CAS | 2044276-16-4 |
| Molekylær formel | C26 D4 H39 N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Glycine, N-[(3α,5β)-3-hydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]-, Glycolithocholic acid (2,2,4,4-D4), N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine, 3α-Hydroxy-2,2,4,4-tetradeuterio-5β-cholanoylglycine, 3α-Hydroxy-N-(carboxymethyl)-5β-cholan-24-amide-2,2,4,4-d4, Lithocholylglycine-d4, Lithocholylglycine-2,2,4,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO4/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,14D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.6486 |
| Formel vægt | 437.3443 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?