Beskrivelse
De Thermo Scientific GlycoLink IP Kit giver komponenter til effektiv immunpræcipitation (IP og co-IP) baseret på småskala, kovalent, affinitetsharpiksimmobilisering af antistoffer og andre glykoproteiner via oxiderede sukkergrupper.
Højdepunkter:
Effektiv immobilisering– koble 2 til μ10 g oxideret antistof eller andet glycoprotein til μ20 L harpiks på 2 timer eller mindre
Stabil immobilisering– resonansstrukturen af hydrazonbindingerne er tilstrækkelig stabil, så antistoffet forbliver koblet under eluering
Bevarer bindingsfunktionen– immobiliserer IgG via Fc-regionen og holder derved begge antigenbindingssteder tilgængelige til at fange mål
Alsidige applikationer– immobilisere ethvert molekyle, der indeholder oxiderbare sukkerarter, inklusive glycoproteiner til brug ved oprensning af proteininteraktionsbindingspartnere
Inkluderer:
Sættet indeholder harpiks, buffere og reagenser til immobilisering; afsaltningssøjler; IP-lyse/vaske- og elueringsbuffere til immunpræcipitation; mikrocentrifugesøjler og opsamlingsrør; og indlæsningsbuffer til SDS-PAGE
Anbefalet til:
Immunpræcipitation efterfulgt af elektroforese og excision af proteinet til massespektrometri eller sekventering; Immunpræcipitation og SDS-PAGE-analyse af et protein med en molekylvægt svarende til antistoffets tunge eller lette kæde; Identifikation af bindingspartnere for immobiliseret glycoprotein
Co-immunpræcipitation til bestemmelse af protein-protein-interaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 til 10μ g Oxideret antistof eller glycoprotein kobling til 20μ L Harpiks |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: 25 IP/Co-IP-reaktioner, der hver bruger 20μ L antistof-koblet harpiks • UltraLink Hydrazidharpiks, 0,5 ml • GlycoLink Koblingsbuffer, 50 ml • Anilin, 0,2 ml • Natriummeta-periodat, 0,5 g • Vaskebuffer, 60 ml • Zeba Spin afsaltningssøjler, 0,5 ml, 25 søjler • IP lyse/vaskebuffer, 50 ml • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke • Elueringsbuffer, pH 2,8, 50 ml • Banemarkør prøvebuffer, ikke-reducerende, (5X), 5 mL • Pierce Spin Columns-Skruehætter, 25 søjler • Opsamlingsrør, 2 mL, 100 rør Opbevares ved 4 °C. |
| Assay | Affinitetsrensning |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifuge |
| Produktlinje | GlycoLink |
| Mængde | 25 reaktionssæt |
| Til brug med (applikation) | Immunpræcipitation (IP) |
| Mål | Ikke målspecifik |
| Type | Immunpræcipitation/Co-Immunopræcipitation Kit |
| Tilstrækkelig til | 25 reaktioner |
| Vis mere |