Få mere at vide
Thermo Scientific™ GlycoLink™ Micro Immobilization Kit
Artikelnummer. 11638843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 kolonner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
11638843 10 kolonner 1 sæt
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 11638843 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88942
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Immobiliser polyklonale antistoffer eller andre glykoproteiner via periodatoxiderede sukkerarter på hydrazid-aktiverede polyacrylamidperler for AP , IP eller pull-down assays.
Thermo Scientific™ GlycoLink Immobiliseringssæt giver affinitetssøjler og reagenser til at immobilisere glycoproteiner gennem oxiderede sukkergrupper til brug i affinitetsoprensningsapplikationer eller undersøgelser af protein-protein-interaktioner.
De GlycoLink Kits bruger hydrazid-aktiveret harpiks og en speciel katalysator til at fremstille affinitetssøjler med polyklonale antistoffer, som typisk har rigelige kulhydrater (glykosylering) på deres Fc-portioner. Alle glycosylerede proteiner (selv monoklonale antistoffer), der indeholder perjodat-oxiderbare kulhydratgrupper, kan immobiliseres med disse kits for at lave genanvendelige affinitetssøjler. Antistoffer immobiliseret af denne hydrazid-immobiliseringskemi har uhindrede antigenbindingssteder og optimal oprensningsevne. Forberedte søjler med stabile glycoproteiner eller antistoffer kan regenereres og genbruges mindst fem gange til affinitetsoprensning uden signifikant tab i bindingskapacitet.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet– immobiliser 1 til 10 mg oxideret antistof eller andet glykoprotein pr. milliliter harpiks
  • Hurtigt og effektivt– immobiliser på så få som 30 minutter; opnå mindst 90 % kobling af de fleste glykoproteiner på mindre end 4 timer (effektiviteten afhænger af mængden og typen af glykosylering)
  • Specifik immobilisering– den hydrazid-aktiverede UltraLink Harpiks konjugerer kun til rensede glykoproteiner, hvis sukkergrupper (f.eks. sialinsyre) er blevet forsigtigt oxideret med periodat
  • Stabil vedhæftning– resonansstrukturen af hydrazonbindingerne er tilstrækkelig stabile til multiple affinitetsoprensninger med en batch af forberedt harpiks; intet stabiliseringstrin er påkrævet
  • Bevarer antistoffunktionen– immobiliserer IgG via Fc-regionen og holder derved begge antigenbindingssteder tilgængelige til at fange mål
  • Praktiske størrelser– vælg mellem to komplette 10-søjlesæt: et med 1 ml kolonner og et med 0,1 ml kolonner
UltraLink Hydrazidharpiks:
  • Ligand: hydrazid
  • Støtte: Thermo Scientific UltraLink Biostøtte
  • Afstandsarm: 22 atomer
  • Ladning: aktiveret med mindst 15 μmol hydrazid pr. milliliter bundfældet harpiks
  • Format: 50% harpiksopslæmning i 0,02% natriumazid
Inkluderer:
Kits indeholder GlycoLink kolonner; koblingsbuffer, koblingskatalysator og vaskebuffer; oxiderende reagens; afsaltningskolonner, PBS-bufferpakke; og søjletilbehør
Anbefalet til:
Oprens antigener ved hjælp af kovalent koblede antistoffer; Bestem bindingspartnere for et glycoprotein af interesse; Udfør affinitetsrensninger i stor skala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Immobilisering 50 til 500μ g glycoprotein pr. kolonne
Oversigt GlycoLink Micro Immobilization Kit
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Immobilisering af 50 til 500μ g glycoprotein pr. søjle
• GlycoLink Søjler, 0,1 ml, 10 søjler
• GlycoLink Koblingsbuffer, 100 ml
• Anilin, 0,2 ml
• Vaskebuffer, 60 ml
• Natriummeta-periodat, 0,5 g
• Zeba Spin afsaltningssøjler, 0,5 ml, 10 kolonner
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Søjletilbehør, 10 stk. Opbevares
ved 4 °C.
Produktlinje GlycoLink
Mængde 10 kolonner
Type Immobiliseringssæt
Stationær fase Hydrazid
Tilstrækkelig til 10 kolonner
Format Sæt, mikrocentrifuge, spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, UltraLink™ Harpiks