Få mere at vide
Glykolsyre, TRC
Artikelnummer. 30136249
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136249 10 g
30134325 100 g
17942935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG64560010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-14-1
Synonym Acetic acid, 2-hydroxy- (ACI), 2-Hydroxyacetic acid (ACI), Acetic acid, hydroxy- (9CI), Glycolic acid (7CI, 8CI), 2-Hydroxyethanoic acid, Glycocide, GlyPure, GlyPure 70, GlyPure 99, Hydroxyacetic acid, Hydroxyethanoic acid, NSC 166, YST-GCS, α-Hydroxyacetic acid
SMIL OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolic acid
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 H4 O3
InChI formel InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
IUPAC navn 2-hydroxyeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 76.05
Formel vægt 76.016
Procent renhed >95%
Mængde 10 g