Få mere at vide
Glycolic Acid, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic Acid |
| CAS | 79-14-1 |
| Smeltepunkt | 74°C to 78°C |
| Kogepunkt | 100°C (Decomposition) |
| Tæthed | 1.49 g/cm3 at 25°C |
| Mængde | 100 g |
| MDL nummer | MFCD00004312 |
| Synonym | Glycolic acid, Hydroxyacetic acid, Glycolic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.05 |