missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic Acid |
| Smeltepunkt | 74°C to 78°C |
| Kogepunkt | 100°C (decomposition) |
| Tæthed | 1.49 g/cm3 at 25°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00004312 |
| Synonym | Glycolic acid, Hydroxyacetic acid, Glycolic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.05 |
| Grad | Ungraded |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?