missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic Acid |
| pH | 0.1 (25°C in H2O) |
| Smeltepunkt | 10°C |
| Kogepunkt | 112°C/1013 hPa |
| Tæthed | 1.262 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 1 L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?