Få mere at vide
Glycolic acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic acid |
| pH | 0.1 (25°C in H2O) |
| Smeltepunkt | 10°C |
| Kogepunkt | 112°C (1013 hPa) |
| Tæthed | 1.262 g/cm³ at 20°C |
| Mængde | 25 L |
| Grad | Not Available |