Få mere at vide
Glycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834341
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15834341 5 L
15824341 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15834341 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8146625000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
70% Solution in water special quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolic Acid
pH 0.5 (20°C, 700 g/L in H2O)
Smeltepunkt 10°C
Kogepunkt 112°C/1013 hPa
Tæthed 1.26 g/cm3 at 20°C
Mængde 5 L
Grad Ungraded