Få mere at vide
Glycolic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483449
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16483449 1 g
1 options
Artikelnummer. 16483449 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015967
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
MedChemExpress Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolic acid
CAS 79-14-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C2H4O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (1314.92 mM)
SMIL O=C(O)CO
Molekylvægt (g/mol) 76.05
Formel vægt 76.05
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism