Få mere at vide
Glykolsyre, ca. 66-70% aq. Soln.
Artikelnummer. 11348096
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348096 500 mL 500ml
11358096 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14980.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76,051 g/mol
Glykolsyre bruges til at evaluere effektiviteten af glykolisk peelingsbehandling til alle typer af acne. Det bruges også i den fine syntese af medicin og som et råmateriale til kosmetik og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glykolsyre bruges til at evaluere effektiviteten af glykolisk peelingsbehandling til alle typer af acne. Det bruges også i den fine syntese af medicin og som et råmateriale til kosmetik og organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-14-1
Molekylær formel C2H4O3
Molekylvægt (g/mol) 76.051
MDL nummer MFCD00004312
InChI nøgle AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC navn 2-hydroxyeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolic acid
Kogepunkt 112 °C
Koncentration ≈67 % vandig opl.
Tæthed 1.27
Mængde 500 mL
Flammepunkt Ingen
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.411
Lineær formel HOCH2CO2H
FN nummer UN3265
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 76.05