Få mere at vide
Glykolsyre, 99%
Artikelnummer. 10327570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327570 100 g Glasflaske 100g
15790809 25 g Glasflaske 25g
10581591 25 g Glasflaske 25g
10746561 500 g Glasflaske 500g
11985071 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10327570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154511000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.40 DKK
    559.65 DKK / 100g
    Spare 62.75 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76,051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-14-1
Molekylær formel C2H4O3
Molekylvægt (g/mol) 76.051
InChI nøgle AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC navn 2-hydroxyeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolic acid
Smeltepunkt 72,0 °C til 80,0 °C
Kogepunkt 100,0 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Flammepunkt >300 °C
Infrarødt spektrum Følger Ref
Emballage Glasflaske
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HOCH2CO2H
Damptryk 8,1 mmHg ved 80 °C
Beilstein 03, 228
Merck Index 15, 4534
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, eddikesyre og acetone
Formel vægt 76.04
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycolic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.