Få mere at vide
Glykolsyre, 98%
Artikelnummer. 11434164
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434164 500 g 500g
11424164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12511.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1798.53 DKK
    1618.65 DKK / 500g
    Spare 179.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76,051 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Glykolsyre bruges til acne og anti-aging behandling. Det er også ansat i tekstilindustrien som et farve- og garvemiddel. Det bruges i emulsionspolymerer, opløsningsmidler og additiver til blæk og maling. Det er også nyttigt som et mellemprodukt til organisk syntese, såsom redoxreaktioner, esterificering og langkædet polymerisation. Det fungerer som en monomer ved fremstilling af polyglykolsyre og andre biokompatible copolymerer. Yderligere bruges det som et konserverings- og smagsstof i organisk syntese. Det bruges også i klæbemidler og plast.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol, diethylether, acetone, eddikesyre og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-14-1
Molekylær formel C2H4O3
Molekylvægt (g/mol) 76.051
MDL nummer MFCD00004312
InChI nøgle AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC navn 2-hydroxyeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolic Acid
Smeltepunkt 74 °C til 80 °C
Tæthed 1.49
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel HOCH2CO2H
FN nummer UN3261
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol, diethylether, acetone, eddikesyre og ethylacetat.
Formel vægt 76.05
Procent renhed 98%