Få mere at vide
Glykolsyre, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Glykolsyre bruges til acne og anti-aging behandling. Det er også ansat i tekstilindustrien som et farve- og garvemiddel. Det bruges i emulsionspolymerer, opløsningsmidler og additiver til blæk og maling. Det er også nyttigt som et mellemprodukt til organisk syntese, såsom redoxreaktioner, esterificering og langkædet polymerisation. Det fungerer som en monomer ved fremstilling af polyglykolsyre og andre biokompatible copolymerer. Yderligere bruges det som et konserverings- og smagsstof i organisk syntese. Det bruges også i klæbemidler og plast.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol, diethylether, acetone, eddikesyre og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic acid |
| pH | 2 |
| Smeltepunkt | 74°C to 80°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | HOCH2CO2H |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1209322 |
| Merck Index | 14,4498 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate. |
| Formel vægt | 76.05 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Glycolic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetic acid