Få mere at vide
Glykolsyre, 70%
Artikelnummer. 11935081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
25 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935081 25 kg Metal tromle 25kg
10425851 250 g Glasflaske 250g
10475271 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11935081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76,051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-14-1 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H4O3
Molekylvægt (g/mol) 76.051
MDL nummer MFCD00004312
InChI nøgle AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC navn 2-hydroxyeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolic acid
Navn note 70% i vand
Smeltepunkt 10,0 °C
Kogepunkt 113,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.2700 g/mL
Mængde 25 kg
Emballage Metal tromle
Fysisk form Løsning
Specifik vægtfylde 1.27
Lineær formel CH2OHCOOH
Formel vægt 76.04
Procent renhed 70%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycolic acid, 67% in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.