missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycolic Acid-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic Acid-13C2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1 |
| Formel vægt | 78.0228 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?