missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycolic Acid-13C2, TRC

Artikelnummer. 30133699
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133699 10 mg
30135427 50 mg
17903885 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG64560210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 111389-68-5
Molekylær formel 13C2H4O3
Molekylvægt (g/mol) 78.04
Synonym 2-Hydroxyacetic Acid-13C2, 2-Hydroxyethanoic Acid-13C2, GlyPure-13C2, GlyPure 70-13C2, GlyPure 99-13C2, Glycocide-13C2, Hydroxyacetic Acid-13C2, Hydroxyethanoic Acid-13C2, NSC 166-13C2, α-Hydroxyacetic Acid-13C2;
SMIL O[13CH2][13C](O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycolic Acid-13C2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Formel vægt 78.0228
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.