Få mere at vide
Glycolic-2,2-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolic-2,2-d2 acid |
| CAS | 75502-10-2 |
| Molekylær formel | C2 D2 H2 O3 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-hydroxy-acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.06 |
| Formel vægt | 78.0286 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |