Få mere at vide
Glykolatstandard: C2H3O3- @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17917944
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17917944 500 ml
17909734 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17917944 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGIGLY500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Glykolatstandard: C2H3O3- @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycolate
CAS 79-14-1
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Glycolate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2H3O3-
Synonym C2H3O3-
SMIL OCC(=O)O
IUPAC navn Glykolat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 75.04
Mængde 500 ml
Formel vægt 75,04 g/mol