missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycolaldehyde-1,2-13C2 (0.1 M in water), TRC

Artikelnummer. 30179971
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179971 50 mg
30179939 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG64110450MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 478529-69-0
Molekylær formel 13C2 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 62.04
Synonym 2-Hydroxyacetaldehyde-1,2-13C2, 2-Hydroxyethanal-1,2-13C2, 2-Oxoethanol-1,2-13C2, Hydroxyacetaldehyde-1,2-13C2, Diose-1,2-13C2, Glicolaldehido-1,2-13C2, Glycolic Aldehyde-1,2-13C2, Glycollaldehyde-1,2-13C2, Hydroxyethanal-1,2-13C2, Methylolformaldehyde-1,2-13C2, Monomethylolformaldehyde-1,2-13C2, NSC 67935-1,2-13C2
IUPAC navn 2-hydroxyacetaldehyde
SMIL O[13CH2][13CH]=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycolaldehyde-1,2-13C2
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1,2+1
Formel vægt 62.0278
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.