Få mere at vide
Glycolaldehyde-1-13C (5mg/mL in water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycolaldehyde-1-13C |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1 |
| Formel vægt | 61.0245 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 5 mg/mL |