Få mere at vide
Glycol sulfite, 98%
Artikelnummer. 15446608
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446608 5 g 5g
15456608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60133.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3741-38-6 | C2H4O3S | 108.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3741-38-6
Molekylær formel C2H4O3S
Molekylvægt (g/mol) 108.11
MDL nummer MFCD00005354
InChI nøgle WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
PubChem CID 77342
IUPAC navn 1,3,2-dioxathiolan-2-oxid
SMIL O=S1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycol sulfite
Tæthed 1.426
Kogepunkt 159°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 5 g
Beilstein 1237109
Formel vægt 108.12
Procent renhed 98%