Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycol sulfite |
| Navn note | 98% |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.4200g/mL |
| Kogepunkt | 68°C (20.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 79°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Brydningsindeks | 1.4450 to 1.447 |
| Vis mere |