Få mere at vide
Glycohyodeoxycholsyre, TRC
Artikelnummer. 17998874
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998874 25 mg
17979524 10 mg
17957324 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG64139025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13042-33-6
Molekylær formel C26 H43 N O5
Molekylvægt (g/mol) 449.62
Synonym N-[(3α,5β,6α)-3,6-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, N-(3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)glycine, Glycine Hyodeoxycholate, Glycylhyodeoxycholic Acid;
IUPAC navn 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]eddikesyre
SMIL C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycohyodeoxycholic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
Formel vægt 449.3141
Procent renhed >95%