missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycohyodeoxycholic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycohyodeoxycholic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1 |
| Formel vægt | 449.3141 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?