Generel beskrivelse
- Glykogen er den vigtigste form, hvori energi lagres i dyr såvel som andre højere organismer
- Den består af en kerneproteinenhed omgivet af stærkt forgrenede glukoseenheder
- Glykogen syntetiseres gennem en række enzymatiske reaktioner og lagres hovedsageligt i leveren og skeletmuskulaturen for at give energi under fasteperioder og under muskelsammentrækning
- Glykogen er en analog af stivelse, et energilager i planter, selvom det både er mere kompakt og mere stærkt forgrenet end stivelse
Applikationer
- Glykogen er mest almindeligt anvendt som et inert bærestof til nukleinsyreudfældning, der kan øge DNA- og RNA-ekstraktionseffektiviteten
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycogen |
| Navn note | Fra østers |
| Farve | Hvid til beige |
| Tab ved tørring | 10% maks. (105 °C, 3 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H10O5)n |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 4531 |
| Specifik rotationstilstand | +175° (20 °C c=0,1,vand) |
| Vis mere |