Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glykogen, fra okselever
Artikelnummer. 15505066 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15505066 25 g 25g
15595056 5 g 5g
15515066 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15505066 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 225900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2150.00 DKK
    1819.65 DKK / 25g
    Spare 330.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-79-2
Molekylær formel C24H42O21
Molekylvægt (g/mol) 666.58
InChI nøgle BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}- 3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycogen
Lineær formel (C6H10O5)n
Mængde 25 g
Merck Index 15, 4531
Specifik rotation +175.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig (17,7 g/100 ml). Andre opløseligheder: vandige opløsninger kan fremstå uklare; tungtopløselig i alkohol