Få mere at vide
Glycodeoxycholic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycodeoxycholic Acid Sodium Salt |
| CAS | 16409-34-0 |
| Molekylær formel | C26 H42 N O5 . Na |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Glycine, N-[(3α,5β,12α)-3,12-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, sodium salt (1:1), Glycine, N-(3α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)-, monosodium salt (8CI), Glycine, N-[(3α,5β,12α)-3,12-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, monosodium salt (9CI), Glycodeoxycholic acid, sodium salt (6CI,7CI), Cholane, glycine deriv., Sodium deoxyglycolate, Sodium glycodeoxycholate, Sodium glycyldeoxycholate, Glycodeoxycholic acid sodium salt, N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine monosodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC navn | sodium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.61 |
| Formel vægt | 471.2961 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?