Få mere at vide
Glycodeoxycholic Acid (2,2,4,4-d4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycodeoxycholic Acid (2,2,4,4-d4) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2 |
| Formel vægt | 453.3392 |