Få mere at vide
Glykoholsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30008010
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008010 100 mg
30007358 1 g
30003302 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG641368100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 863-57-0
Molekylær formel C26 H42 N O6 . Na
Molekylvægt (g/mol) 487.6045
Synonym Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, sodium salt (1:1), Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, monosodium salt (9CI), Glycine, N-choloyl-, monosodium salt (8CI), Cholane, glycine deriv., Monosodium glycocholate, NSC 35609, Sodium cholylglycinate, Sodium glycocholate, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine Sodium Salt, N-Choloylglycine Sodium Salt
IUPAC navn natrium; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]fenanthren-17-yl]pentanioyl]amino]acetat
SMIL [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycocholic Acid Sodium Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO6.Na/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
Formel vægt 487.291