Få mere at vide
Glykoholsyre, Mikromol™
Beskrivelse
Glykoholsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycocholic Acid |
| CAS | 475-31-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glycocholic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C26 H43 N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC navn | 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanyl]amino]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 465.62 |
| Vis mere |