Få mere at vide
Glycocholsyrehydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7237787 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Artikelnummer. 17211316
Brand: Thermo Scientific Acros 466790010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1192657-83-2
Molekylær formel C26H43NO6
Molekylvægt (g/mol) 465.63
MDL nummer MFCD06408004
InChI nøgle RFDAIACWWDREDC-MTSIQNSJNA-N
IUPAC navn 2-(4-{4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanamido)eddikesyrehydrat
SMIL [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O
Specifications
Alpha vektor Glycocholicacid
Kemisk navn eller materiale Glycocholic acid hydrate
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (50 mg/ml Ethanol) Clear colorless to light yellow solution
Formel vægt 483.64
Fysisk form Pulver