Få mere at vide
Glycocholsyrehydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17221316 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
17221316 5 g Glasflaske
17211316 1 g Glasflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221316 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466790050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192657-83-2
Molekylær formel C26H43NO6
Molekylvægt (g/mol) 465.63
MDL nummer MFCD06408004
InChI nøgle RFDAIACWWDREDC-MTSIQNSJNA-N
IUPAC navn 2-(4-{4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanamido)eddikesyrehydrat
SMIL [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O
Tekniske data
Alpha vektor Glycocholsyre
Kemisk navn eller materiale Glycocholic acid hydrate
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (50 mg/ml Ethanol) Klar farveløs til lys gul opløsning
Formel vægt 486.64
Fysisk form Pulver