Få mere at vide
Glycocholsyrehydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17211316 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
17211316 1 g Glasflaske
17221316 5 g Glasflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211316 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466790010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192657-83-2
Molekylær formel C26H43NO6
Molekylvægt (g/mol) 465.63
MDL nummer MFCD06408004
InChI nøgle RFDAIACWWDREDC-MTSIQNSJNA-N
IUPAC navn 2-(4-{4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}pentanamido)eddikesyrehydrat
SMIL [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O
Tekniske data
Alpha vektor Glycocholicacid
Kemisk navn eller materiale Glycocholic acid hydrate
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (50 mg/ml Ethanol) Clear colorless to light yellow solution
Formel vægt 483.64
Fysisk form Pulver