missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glycocholic Acid Hydrate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycocholic Acid Hydrate Sodium Salt |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 505.302 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?