Få mere at vide
MedChemExpress Glycocholic acid
Artikelnummer. 16434917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16434917 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16434917 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN1423
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Glycocholic acid is a bile acid with anticancer activity, targeting against pump resistance-related and non-pump resistance-related pathways.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 465.62 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 475-31-0
Produkttype Natural Products
Renhed 97.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.77 mM)
Mål Endogenous Metabolite