Få mere at vide
Glycochenodeoxycholic syre natriumsalt (Ultra ren, >97%), TRC
Artikelnummer. 30240785
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240785 50 mg
30240646 1 g
30240669 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG64126050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16564-43-5
Molekylær formel C26 H42 N O5 . Na
Molekylvægt (g/mol) 471.61
Synonym N-[(3alpha,5beta,7alpha)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine Sodium Salt, N-[(3alpha,5beta,7alpha)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine Monosodium Salt, NSC 681056, Sodium Chenodeoxycholylglycine, Sodium Glycochenodeoxycholate, Sodium Glycochenodesoxycholate;
IUPAC navn natrium; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetat
SMIL [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycochenodeoxycholic Acid Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
Formel vægt 471.2961
Procent renhed >95%