Få mere at vide
Glycochenodeoxycholic Acid Sodium Salt (Ultra pure, >97%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycochenodeoxycholic Acid Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 471.2961 |
| Procent renhed | >95% |