Få mere at vide
Glycoaldehyde Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycoaldehyde Dimer |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2 |
| Formel vægt | 120.0423 |