Få mere at vide
Glycitin, TRC
Artikelnummer. 17977434
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17977434 2.5 mg
17938214 10 mg
17949344 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17977434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG6354102.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40246-10-4
Molekylær formel C22 H22 O10
Molekylvægt (g/mol) 446.4
Synonym 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Glycitein 7-O-glucoside, Glycitein 7-O-β-glucoside, Glycitein-7-β-O-glucoside, Glycitin
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMIL COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4ccc(O)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycitin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Formel vægt 446.1213
Procent renhed >95%