Få mere at vide
Glycitein
Artikelnummer. 16514434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16514434 250 mg 250mg
16504434 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40957-83-3 | C16H12O5 | 284.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40957-83-3
Molekylær formel C16H12O5
Molekylvægt (g/mol) 284.27
InChI nøgle DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-on
SMIL COC1=C(O)C=C2OC=C(C(=O)C2=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycitein
Mængde 250 mg
Formel vægt 284.26