missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycitein

Artikelnummer. 16504434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16504434 50 mg -
16514434 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16504434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464640500
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 40957-83-3 | C16H12O5 | 284.27 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40957-83-3
Molekylær formel C16H12O5
Molekylvægt (g/mol) 284.27
InChI nøgle DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-on
SMIL COC1=C(O)C=C2OC=C(C(=O)C2=C1)C1=CC=C(O)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycitein
Mængde 50 mg
Formel vægt 284.26

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.