Få mere at vide
Glycitein, MedChemExpress
Beskrivelse
Glycitein is a soybean (yellow cultivar) isoflavonoid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycitein |
| CAS | 40957-83-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H12O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Glycetein |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (87.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=CO2)C3=C2C=C(O)C(OC)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Vis mere |